Drukuj
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 199 PLN
8.43788.0100 8.43788.0500
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan
Formuła: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1.5
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 46
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167977
Numer CAS: 470-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-431-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,03940
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)