Drukuj
(3-Chloropropylo)trichlorosilan ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloro(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 220 PLN
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Chloropropylo)trichlorosilan ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropylo)trichlorosilan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00013694
Numer CAS: 2550-06-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-844-8
Jednostka: 2987
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)