Drukuj
Eter tert-butylowo-etylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
8.41873.0005EA 191 PLN
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
Eter tert-butylowo-etylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Eter tert-butylowo-etylowy
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 71 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 0,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009225
Numer CAS: 637-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-309-7
Jednostka: 1179
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03809
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 12 g/l (25 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (25 °C)
Flash Point -19 °C
Explosion Limit 1.23 - 7.7 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid