Drukuj
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
MQ200
8.41859.0005 8.41859.0025
8.41859.0005EA 982 PLN
8.41859.0005 8.41859.0025
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol zS, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol
Formuła: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 310
Temp. topnienia: 90…92 °C
Numer MDL: MFCD00002902
Numer CAS: 501-94-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-930-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 124 g/l (25 °C)
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 138.17 g/mol