Drukuj
3-(2-Hydroksyetylo)indol
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
8.41379.0001 8.41379.0005
8.41379.0001EA 0 PLN
8.41379.0001 8.41379.0005
3-(2-Hydroksyetylo)indol
3-(2-Hydroksyetylo)indol
Formuła: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 358
Temp. topnienia: 55…57 °C
Numer MDL: MFCD00005659
Numer CAS: 526-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-393-2
Klasyfikacja Merck : 12,09930