Drukuj
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002
8.41102.0005EA 347 PLN
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid
Formuła: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000411
Numer CAS: 24589-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 246-331-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3