Drukuj
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-2-(Hydroksymetylo)oksolan, (±)-Tetrahydro-2-furylometanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 0 PLN
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –80 °C
Gęstość: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005372
Numer CAS: 97-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-625-6
Klasyfikacja Merck : 12,09353
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C