Drukuj
6-Propylo-2-tiouracyl do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22137.0025 8.22137.0100
8.22137.0025EA 206 PLN
8.22137.0025 8.22137.0100
6-Propylo-2-tiouracyl do syntezy, Sigma-Aldrich®
6-Propylo-2-tiouracyl
Formuła: C₇H₁₀N₂OS
Temp. Wrzenia: 448 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…218 °C
Numer MDL: MFCD00006041
Numer CAS: 51-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-103-2
Klasyfikacja Merck : 12,08054
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point 216 - 220 °C
Molar Mass 170.22 g/mol
Bulk Density 159 kg/m3
Flash Point 300 °C
pH 6 - 7.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)