Drukuj
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
8.21961.0005EA 122 PLN
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy
Formuła: C₁₀H₁₆ClN
Temp. topnienia: 238 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011782
Numer CAS: 56-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-300-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)