Drukuj
Chlorek trimetyloamoniowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
8.21178.0005EA 124 PLN
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
Chlorek trimetyloamoniowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek trimetyloamoniowy
Formuła: C₃H₁₀ClN
Temp. topnienia: 273…278 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012478
Numer CAS: 593-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-810-0
Klasyfikacja Merck : 12,09841
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)