2-Tiouracyl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0100
8.21120.0500
8.21120.1000
8.21120.0100EA
363
PLN
8.21120.0100
8.21120.0500
8.21120.1000
2-Tiouracyl for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Tiouracyl
Formuła:
C₄H₄N₂OS Temp. topnienia: 340 °C |
Numer MDL:
MFCD00006039 Numer CAS: 141-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-508-8 Klasyfikacja Merck : 12,09504 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 7.9 g/l (25 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 128.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Ignition Point | 570 °C |