Drukuj
Ftalaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
8.21027.0050EA 917 PLN
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
Ftalaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ftalaldehyd
Formuła: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003335
Numer CAS: 643-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-402-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 53 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 58 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 83 - 84 °C (1 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material