Bezwodnik 3-nitroftalowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025
8.20903.0100
8.20903.0025EA
290
PLN
8.20903.0025
8.20903.0100
Bezwodnik 3-nitroftalowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik 3-nitroftalowy
Formuła:
C₈H₃NO₅ MW: 193.12 g/mol Temp. topnienia: 159…162 °C |
Numer MDL:
MFCD00005921 Numer CAS: 641-70-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-373-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 159 - 162 °C |
Molar Mass | 193.11 g/mol |