Drukuj
2-Metylofuran stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 205 PLN
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Metylofuran stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Metylofuran
Formuła: C₅H₆O
Temp. Wrzenia: 63 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003248
Numer CAS: 534-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-594-5
Jednostka: 2301
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid