Drukuj
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 450 PLN
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 27…30 °C
Gęstość: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003234
Numer CAS: 67-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-654-9
Klasyfikacja Merck : 13,04857
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3