Drukuj
Furan stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20594.0250 8.20594.1000
8.20594.0250EA 190 PLN
8.20594.0250 8.20594.1000
Furan stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Furan
Formuła: C₄H₄O
Temp. Wrzenia: 31,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –50 °C
Numer MDL: MFCD00003222
Numer CAS: 110-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-727-3
Jednostka: 2389
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 13,04317
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 32 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 670 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 14.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Saturation concentration 1870 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid