Drukuj
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20536.0250 8.20536.9010
8.20536.0250EA 462 PLN
8.20536.0250 8.20536.9010
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina
Formuła: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 469
Temp. topnienia: 146…149 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003015
Numer CAS: 74-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-806-4
Klasyfikacja Merck : 12,03388
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 135 °C
Molar Mass 260.33 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 220 - 225 °C (1.33 hPa)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)