Drukuj
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20451.0005 8.20451.0250 8.20451.1000 8.20451.9020
8.20451.0005EA 107 PLN
8.20451.0005 8.20451.0250 8.20451.1000 8.20451.9020
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
Formuła: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 346 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 137…139 °C
Gęstość: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004300
Numer CAS: 94-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-361-1
Klasyfikacja Merck : 13,02825
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 134 - 137 °C
Molar Mass 221.04 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
Boiling Point 160 °C (0.53 hPa)
Density 1.42 g/cm3 (25 °C)
Synonyms 2,4 D-acid
Hill Formula C8H6Cl2O3
Chemical Formula 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH