Drukuj
Chlorooctan sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloroacetic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9050
8.20293.0100EA 158 PLN
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9050
Chlorooctan sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorooctan sodu
Formuła: C₂H₂ClNaO₂
Numer MDL: MFCD00002684
Numer CAS: 3926-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 223-498-3
Jednostka: 2659
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02129
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)