Drukuj
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
8.20176.0100EA 213 PLN
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy
Formuła: BrCH₂CH₂NH₃Br
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012886
Numer CAS: 2576-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-924-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials