Drukuj
chlorowodorek aniliny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20099.0250 8.20099.1000
8.20099.0250EA 289 PLN
8.20099.0250 8.20099.1000
chlorowodorek aniliny, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek aniliny
Formuła: C₆H₈ClN
MW: 129.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 198
Gęstość: 1.2215 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193
Numer MDL: MFCD00012958
Numer CAS: 142-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-519-8
Jednostka: 1548
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00616
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₆H₈ClN
Chemical formula C₆H₅NH₂ * HCl
Molar Mass 129.58 g/mol
Boiling point 245 °C (1013 hPa)
Flash point 193 °C
Melting Point 199 - 202 °C
Bulk density 500 kg/m³
Solubility 1070 g/l (25 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 840 mg/kg
Storage class 6.1A Combustible substances, toxic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50
S Phrase S 26-27-36/37/39-45-61-63