Drukuj
wersenian dipotasu dihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
8.19040.0025EA 141 PLN
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
wersenian dipotasu dihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
wersenian dipotasu dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Temp. topnienia: 272
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150036
Numer CAS: 25102-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-895-0
Klasyfikacja Merck : 13,03546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)