Drukuj
2-metoksyetyloamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxyethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
8.18872.0100EA 554 PLN
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
2-metoksyetyloamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-metoksyetyloamina
Formuła: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 95
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008180
Numer CAS: 109-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-712-1
Jednostka: 2733
ADR: 3 (8) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -82 °C
Molar Mass 75.11 g/mol
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4594 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3 - 16.10 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid