Drukuj
Etoksytrimetylosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18821.0025 8.18821.0100
8.18821.0025EA 182 PLN
8.18821.0025 8.18821.0100
Etoksytrimetylosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Etoksytrimetylosilan
Formuła: C₅H₁₄OSi
Temp. Wrzenia: 75…76 °C (1013 mbar)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,76 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009069
Numer CAS: 1825-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-370-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.756 - 0.759
Identity (IR) passes test