Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 20% roztwór wodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 218 PLN
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammonium hydroxide 20% roztwór wodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)