Drukuj
N,O-bis(trimetylosililo)acetamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18727.0025 8.18727.0100
8.18727.0025EA 216 PLN
8.18727.0025 8.18727.0100
N,O-bis(trimetylosililo)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-bis(trimetylosililo)acetamid
Formuła: C₈H₂₁NOSi₂
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼24 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008270
Numer CAS: 10416-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-892-7
Jednostka: 2920
ADR: 8 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)