Drukuj
Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja: 10 % MeOH
MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 181 PLN
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material