Drukuj
Chlorometylotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 691 PLN
8.18557.0025 8.18557.0100
Chlorometylotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Chlorometylotrimetylosilan
Formuła: ClH₂CSi(CH₃)₃
MW: 122.67 g/mol
Temp. Wrzenia: 98
Gęstość: 0.8861 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000878
Numer CAS: 2344-80-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-058-5
Jednostka: 2985
ADR: 3 (8) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.66 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)