Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% in methanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18215.0250 8.18215.1000
8.18215.0250EA 485 PLN
8.18215.0250 8.18215.1000
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% in methanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)