Chloromrówczan trichlorometylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18154.0025
8.18154.0100
8.18154.0025EA
934
PLN
8.18154.0025
8.18154.0100
Chloromrówczan trichlorometylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan trichlorometylu
Formuła:
C₂Cl₄O₂ Temp. Wrzenia: 128 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015553 Numer CAS: 503-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-965-9 Jednostka: 3389 ADR: 6.1 (8),I Klasyfikacja Merck : 13,03368 |