Drukuj
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0) zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Pd(PPh3)4
MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
8.14761.0005EA 1140 PLN
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0) zS, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0)
Formuła: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Temp. topnienia: 103…107 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010012
Numer CAS: 14221-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 238-086-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4