Drukuj
azotan palladu (II) dihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palladium dinitrate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14573.0001 8.14573.8500
8.14573.0001EA 579 PLN
8.14573.0001 8.14573.8500
azotan palladu (II) dihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
azotan palladu (II) dihydrat
Formuła: N₂O₆Pd·2H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 32916-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-265-8
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 266.44 g/mol
pH 1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula N2O6Pd * 2 H2O
Chemical Formula Pd(NO3)2 * 2 H2O