Drukuj
Kwas lewulinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 128 PLN
8.14254.0100 8.14254.0500
Kwas lewulinowy, Sigma-Aldrich®
Kwas lewulinowy
Formuła: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 26…29 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002796
Numer CAS: 123-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-649-2
Jednostka: 3261
Klasyfikacja Merck : 13,05492
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)