Drukuj
Chlorek N,N,N-trimetyloanilinium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08428.0100 8.08428.0500
8.08428.0100EA 0 PLN
8.08428.0100 8.08428.0500
Chlorek N,N,N-trimetyloanilinium, Sigma-Aldrich®
Chlorek N,N,N-trimetyloanilinium
Formuła: C₉H₁₄ClN
Temp. topnienia: 246…247 °C
Numer MDL: MFCD00011790
Numer CAS: 138-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-319-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 333 g/l (20 °C)
Melting Point 246 - 247 °C
Molar Mass 171.66 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
Explosion Limit 1 - 6 %(V)
pH 4.5 (333 g/l, H2O, 20 °C)