Drukuj
ftalimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phthalic acid imide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07303.0100 8.07303.0500 8.07303.1000 8.07303.9050
8.07303.0100EA 134 PLN
8.07303.0100 8.07303.0500 8.07303.1000 8.07303.9050
ftalimid, Sigma-Aldrich®
ftalimid
Formuła: C₈H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 366 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 234…238 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005881
Numer CAS: 85-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-603-3
Klasyfikacja Merck : 12,07529
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.036 g/l (25 °C)
Melting Point 234 - 238 °C (sublimed)
Molar Mass 147.13 g/mol
Boiling Point 310 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 (0.6 g/l, H2O)
Ignition Point 500 °C