Drukuj
Wodorosiarczyn sodu 39% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Wodorosiarczan(IV) sodu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
8.06356.1000EA 123 PLN
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
Wodorosiarczyn sodu 39% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Wodorosiarczyn sodu
Formuła: HNaO₃S
MW: 104.06 g/mol
Temp. topnienia: 300
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7631-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-548-0
Jednostka: 2693
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08731
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material