Drukuj
2,2'-Metyloiminodietanol for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N-Metylodietanoloamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05851.0100 8.05851.1000
8.05851.0100EA 147 PLN
8.05851.0100 8.05851.1000
2,2'-Metyloiminodietanol for synthesis
2,2'-Metyloiminodietanol
Formuła: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
MW: 119.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 137
Numer MDL: MFCD00002848
Numer CAS: 105-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-312-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -21 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.026 hPa (40 °C)
Flash Point 137 °C
Refractive Index 1.4685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C