Drukuj
Metakrylamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05792.0250 8.05792.9025
8.05792.0250EA 236 PLN
8.05792.0250 8.05792.9025
Metakrylamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Metakrylamid
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 106…109 °C
Gęstość: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Numer MDL: MFCD00008018
Numer CAS: 79-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-202-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 2 - 15 %(V)
Density 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C