Drukuj
Alkohol furfurylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Furfurol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04015.0100 8.04015.1000
8.04015.0100EA 159 PLN
8.04015.0100 8.04015.1000
Alkohol furfurylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol furfurylowy
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003252
Numer CAS: 98-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-626-1
Jednostka: 2874
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04326
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₅H₆O₂
Molar Mass 98.1 g/mol
Boiling point 170 - 171 °C (1013 mbar)
Density 1.13 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 1.8 - 16.3 %(V)
Flash point 65 °C
Ignition temperature 390 °C
Melting Point -31 °C
pH value 6 (300 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure 0.53 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4845 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 177 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 400 mg/kg