Drukuj
1,3-Difenylo-2-tiomocznik, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 165 PLN
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Difenylo-2-tiomocznik, Sigma-Aldrich®
1,3-Difenylo-2-tiomocznik
Formuła: C₁₃H₁₂N₂S
Temp. Wrzenia: 365 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150…153 °C
Gęstość: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004921
Numer CAS: 102-08-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-004-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03366
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)