Drukuj
2-(2-Butoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03129.1000 8.03129.2500 8.03129.9025
8.03129.1000EA 161 PLN
8.03129.1000 8.03129.2500 8.03129.9025
2-(2-Butoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Formuła: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 230,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002881
Numer CAS: 112-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-961-6
Klasyfikacja Merck : 13,01556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 226 - 234 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4258 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 5.3 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 225 °C
Viscosity kinematic 6.2 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 1200