Drukuj
Ethyl crotonate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02668.0250 8.02668.1000
8.02668.0250EA 316 PLN
8.02668.0250 8.02668.1000
Ethyl crotonate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 143 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C
Numer MDL: MFCD00009289
Numer CAS: 623-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-808-7
Jednostka: 1862
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02625
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)