Drukuj
Crotonic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02650.0100 8.02650.1000
8.02650.0100EA 192 PLN
8.02650.0100 8.02650.1000
Crotonic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Crotonic acid
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 185…199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 71…72 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 90
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002701
Numer CAS: 107-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-533-9
Jednostka: 2823
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02625
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 6.2 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 543 kg/m3
Boiling Point 185.0 - 199.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C