Drukuj
Chloromrówczan izobutylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
8.02358.0100EA 257 PLN
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
Chloromrówczan izobutylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan izobutylu
Formuła: C₅H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 128,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000642
Numer CAS: 543-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-840-1
Jednostka: 2742
ADR: 6.1 (3, 8),II
Klasyfikacja Merck : 13,05156
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials