Drukuj
Eter bis(2-chloroetylowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01678.0250 8.01678.1000
8.01678.0250EA 199 PLN
8.01678.0250 8.01678.1000
Eter bis(2-chloroetylowy), Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-chloroetylowy)
Formuła: C₄H₈Cl₂O
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000975
Numer CAS: 111-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-870-1
Jednostka: 1916
ADR: 6.1 (3),II
Klasyfikacja Merck : 13,03091
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point -51.9 °C
Molar Mass 143.01 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C
Vapor Pressure 1.07 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.457 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C