Ester etylowy kwasu bromooctowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bromooctan etylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01636.0250
8.01636.1000
8.01636.0250EA
368
PLN
8.01636.0250
8.01636.1000
Ester etylowy kwasu bromooctowego, Sigma-Aldrich®
Ester etylowy kwasu bromooctowego
Formuła:
BrCH₂COOCH₂CH₃ MW: 167 g/mol Temp. Wrzenia: 159 Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000191 Numer CAS: 105-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-290-9 Jednostka: 1603 ADR: 6.1 (3) II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | -38 °C |
Molar Mass | 167.00 g/mol |
Boiling Point | 158 - 161 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 50 °C |
Refractive Index | 1.451 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |