Drukuj
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 233 PLN
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 102…105 °C
Gęstość: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004678
Numer CAS: 115-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-100-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,00447
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)