Drukuj
2-Aminotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01272.0100 8.01272.0500
8.01272.0100EA 157 PLN
8.01272.0100 8.01272.0500
2-Aminotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminotiazol
Formuła: C₃H₄N₂S
Temp. Wrzenia: 216 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86…89 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005325
Numer CAS: 96-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-511-6
Klasyfikacja Merck : 13,00479
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 89 °C
Molar Mass 100.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 117 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
pH 9.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C