Drukuj
2-Aminobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 165 PLN
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzotiazol
Formuła: C₇H₆N₂S
MW: 150.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Temp. topnienia: 127…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005785
Numer CAS: 136-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-268-4
Klasyfikacja Merck : 13,00423
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S