Drukuj
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00885.0250 8.00885.1000 8.00885.9025
8.00885.0250EA 136 PLN
8.00885.0250 8.00885.1000 8.00885.9025
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Formuła: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0.9691 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008483
Numer CAS: 149-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-745-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07012
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -53 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (7 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 44.6 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C